Tisk…
4-Fluoronaphthalene-1-sulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Chlorosulphonyl)-4-fluoronaphthalene
PC7792-1G PC7792-500MG PC7792-5G
APOSPC7792-1GEA 4140 CZK
APOSPC7792-1G APOSPC7792-500MG APOSPC7792-5G
4-Fluoronaphthalene-1-sulphonyl chloride 97%
4-Fluoronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₆ClFO₂S
Bod tání: 80…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02091376
CAS číslo: 316-69-8
UN: 1759
ADR: 8,III