Tisk…
Ethyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7774-25G PC7774-5G PC7774-100G
APOSPC7774-25GEA 827 CZK
APOSPC7774-25G APOSPC7774-5G APOSPC7774-100G
Ethyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Ethyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₈ClFO₂
MW: 202,61 g/mol
Bod varu: 239…241 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06204388
CAS číslo: 167758-87-4