Tisk…
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7766T-1G PC7766T-5G
APOSPC7766T-1GEA 3580 CZK
APOSPC7766T-1G APOSPC7766T-5G
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide 95+%
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide
Vzorec: C₇H₅F₃N₂S
Bod tání: 153…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00205806
CAS číslo: 158063-54-8