Tisk…
2-Methyl-3,3,3-trifluoropropanal 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7762-1G PC7762-5G
APOSPC7762-1GEA 3940 CZK
APOSPC7762-1G APOSPC7762-5G
2-Methyl-3,3,3-trifluoropropanal 95%
2-Methyl-3,3,3-trifluoropropanal
Vzorec: C₄H₅F₃O
Bod varu: 66 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042425
CAS číslo: 58928-28-2
UN: 1989
ADR: 3,II