Tisk…
5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7758-1G PC7758-5G PC7758-25G
APOSPC7758-1GEA 622 CZK
APOSPC7758-1G APOSPC7758-5G APOSPC7758-25G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 97%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrClF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143430
CAS číslo: 201849-18-5