Tisk…
4-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-methylbenzene
PC7757-25G PC7757-100G
APOSPC7757-25GEA 3610 CZK
APOSPC7757-25G APOSPC7757-100G
4-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene 98%
4-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrClF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143269
CAS číslo: 201849-17-4