Tisk…
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7755-250MG PC7755-1G PC7755-5G
APOSPC7755-250MGEA 622 CZK
APOSPC7755-250MG APOSPC7755-1G APOSPC7755-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672928
CAS číslo: 289038-22-8