Tisk…
2-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutane-1-carbonitrile 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7748-10G PC7748-1G PC7748-5G
APOSPC7748-10GEA 19680 CZK
APOSPC7748-10G APOSPC7748-1G APOSPC7748-5G
2-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutane-1-carbonitrile 97+%
2-Chloro-2,3,3-trifluorocyclobutane-1-carbonitrile
Vzorec: C₅H₃ClF₃N
Bod varu: 82 °C (40 mm Hg)
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039436
CAS číslo: 1546-77-6
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III