Tisk…
2-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7745-1G PC7745-5G
APOSPC7745-1GEA 3740 CZK
APOSPC7745-1G APOSPC7745-5G
2-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride, tech
2-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃BrClFO
MW: 237,454 g/mol
Bod tání: 20…22 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094438
CAS číslo: 111771-13-2
UN: 3265
ADR: 8,III