Tisk…
5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Bromo-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC7725-5G PC7725-1G PC7725-25G
APOSPC7725-5GEA 827 CZK
APOSPC7725-5G APOSPC7725-1G APOSPC7725-25G
5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClFO₂S
Bod tání: 61…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09763690
CAS číslo: 339370-40-0
UN: 3261
ADR: 8,II