Tisk…
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7697-1G PC7697-5G
APOSPC7697-1GEA 9760 CZK
APOSPC7697-1G APOSPC7697-5G
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₉H₇F₃N₂
Bod tání: 185…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00457964
CAS číslo: 399-77-9