Tisk…

2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole

PC7695-1G PC7695-5G
APOSPC7695-1GEA 5690 CZK
APOSPC7695-1G APOSPC7695-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₉H₃ClF₆N₂
MW: 288,577 g/mol
Bod tání: 154…156 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12547949
CAS číslo: 1209789-75-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR