Tisk…
2-Bromo-2'-fluoropropiophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)propan-1-one
PC7689-1G PC7689-250MG PC7689-5G
APOSPC7689-1GEA 8070 CZK
APOSPC7689-1G APOSPC7689-250MG APOSPC7689-5G
2-Bromo-2'-fluoropropiophenone
2-Bromo-2'-fluoropropiophenone
Vzorec: C₉H₈BrFO
MW: 231,062 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09955286
CAS číslo: 186036-09-9
UN: 3265
ADR: 8,III