Tisk…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-1-[2,4-difluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 2-Bromo-2',4'-difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
PC7675-1G PC7675-250MG
APOSPC7675-1GEA 27440 CZK
APOSPC7675-1G APOSPC7675-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Vzorec: C₉H₄BrF₅O
MW: 303.023 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12547947
CAS číslo: 1211707-65-1
UN: 3265
ADR: 8 III