Tisk…

3,5-Difluoro-2-nitroanisole

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1,5-Difluoro-3-methoxy-2-nitrobenzene, 3,5-Difluoro-2-nitrophenyl methyl ether

PC7672-1G PC7672-250MG PC7672-5G
APOSPC7672-1GEA 2900 CZK
APOSPC7672-1G APOSPC7672-250MG APOSPC7672-5G
3,5-Difluoro-2-nitroanisole
3,5-Difluoro-2-nitroanisole
Vzorec: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189,116 g/mol
Bod tání: 59,5…59.9 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11865203
CAS číslo: 66684-61-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR