Tisk…
3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7652-1G PC7652-5G
APOSPC7652-1GEA 4370 CZK
APOSPC7652-1G APOSPC7652-5G
3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₉H₈F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407376
CAS číslo: 205582-83-8