Tisk…
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Methoxycarbonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-3-sulphonyl chloride
PC7614-250MG
APOSPC7614-250MGEA 0 CZK
APOSPC7614-250MG
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₈ClF₃O₄S₂
MW: 384,778 g/mol
Bod tání: 68…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02090166
CAS číslo: 306935-98-8