Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyphenylboronic acid, (4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyphenyl)boronic acid, 2-Borono-5-bromo-3-fluoroanisole
PC7585-1G PC7585-5G
APOSPC7585-1GEA 1950 CZK
APOSPC7585-1G APOSPC7585-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid 95+%
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₇BBrFO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09475882
CAS číslo: 957035-32-4