Tisk…
4-Bromo-1,1,1,3,3-pentafluorobutane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2,4,4,4-Pentafluorobutyl bromide
PC7567-250MG
APOSPC7567-250MGEA 3270 CZK
APOSPC7567-250MG
4-Bromo-1,1,1,3,3-pentafluorobutane 97%
4-Bromo-1,1,1,3,3-pentafluorobutane
Vzorec: C₄H₄BrF₅
MW: 226,971 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08460470
CAS číslo: 933600-79-4