Tisk…
3-Acetyl-5-bromo-2-fluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-fluoropyridin-3-yl)ethan-1-one, 1-(5-Bromo-2-fluoropyridin-3-yl)ethanone
PC7516-25G PC7516-5G
APOSPC7516-25GEA 10150 CZK
APOSPC7516-25G APOSPC7516-5G
3-Acetyl-5-bromo-2-fluoropyridine 98%
3-Acetyl-5-bromo-2-fluoropyridine
Vzorec: C₇H₅BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12024449
CAS číslo: 1111637-74-1