Tisk…
(1S)-1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7515-1G PC7515-250MG
APOSPC7515-1GEA 8400 CZK
APOSPC7515-1G APOSPC7515-250MG
(1S)-1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 95%
(1S)-1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08057413
CAS číslo: 951247-75-9