Tisk…
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Hydroxymethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
PC7488-1G PC7488-500MG
APOSPC7488-1GEA 11740 CZK
APOSPC7488-1G APOSPC7488-500MG
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
Vzorec: C₆H₆F₃NOS
MW: 197,178 g/mol
Bod tání: 83…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264553
CAS číslo: 1000339-72-9