Tisk…
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone oxime
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7480A-1G PC7480A-5G
APOSPC7480A-1GEA 2480 CZK
APOSPC7480A-1G APOSPC7480A-5G
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone oxime
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone oxime
Vzorec: C₉H₈F₃NO
MW: 203,161 g/mol
Bod tání: 83…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085177
CAS číslo: 99705-50-7