Tisk…
6-Fluoro-2-methyl-1H-indole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7443-1G PC7443-250MG
APOSPC7443-1GEA 3740 CZK
APOSPC7443-1G APOSPC7443-250MG
6-Fluoro-2-methyl-1H-indole 98%
6-Fluoro-2-methyl-1H-indole
Vzorec: C₉H₈FN
Bod tání: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027714
CAS číslo: 40311-13-5