Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)phenylthiourea 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7439TF-1G PC7439TF-5G PC7439TF-10G
APOSPC7439TF-1GEA 622 CZK
APOSPC7439TF-1G APOSPC7439TF-5G APOSPC7439TF-10G
4-(Trifluoromethoxy)phenylthiourea 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenylthiourea
Vzorec: C₈H₇F₃N₂OS
Bod tání: 138…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052992
CAS číslo: 142229-74-1