Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7439PC-1G PC7439PC-250MG
APOSPC7439PC-1GEA 1990 CZK
APOSPC7439PC-1G APOSPC7439PC-250MG
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide
Vzorec: C₉H₉F₃N₂O₃
Bod tání: 133…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052355
CAS číslo: 175204-36-1