3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7421-1G
PC7421-25G
PC7421-5G
APOSPC7421-1GEA
2360
CZK
APOSPC7421-1G
APOSPC7421-25G
APOSPC7421-5G
3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene 97%
3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene
Vzorec:
C₆H₂ClF₂I Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00142890 CAS číslo: 202925-06-2 |