Tisk…
2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7419-1G PC7419-5G
APOSPC7419-1GEA 2780 CZK
APOSPC7419-1G APOSPC7419-5G
2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅BrF₃NO₃
MW: 300.029 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407438
CAS číslo: 874774-41-1