2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)propane
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Bromo-2-fluoro-1-isopropoxybenzene
PC7409-1G
PC7409-5G
PC7409-10G
APOSPC7409-1GEA
1040
CZK
APOSPC7409-1G
APOSPC7409-5G
APOSPC7409-10G
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)propane
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)propane
Vzorec:
C₉H₁₀BrFO MW: 233.078 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00070760 CAS číslo: 202865-80-3 |