1,2-Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1,1'-(1,1,2,2-Tetrafluoroethane-1,2-diyl)bis[3-(trifluoromethyl)benzene]
PC7397-1G
PC7397-25G
PC7397-5G
APOSPC7397-1GEA
2900
CZK
APOSPC7397-1G
APOSPC7397-25G
APOSPC7397-5G
1,2-Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethane 97%
1,2-Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethane
Vzorec:
C₁₆H₈F₁₀ Bod tání: 82…83 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631640 CAS číslo: 287172-67-2 |