Tisk…
2-Bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7384-1G PC7384-25G PC7384-5G
APOSPC7384-1GEA 1120 CZK
APOSPC7384-1G APOSPC7384-25G APOSPC7384-5G
2-Bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
2-Bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₇BrFN·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142877
CAS číslo: 202865-67-6