Tisk…
4-Bromo-2-fluorobenzaldoxime 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7368-1G PC7368-5G
APOSPC7368-1GEA 5130 CZK
APOSPC7368-1G APOSPC7368-5G
4-Bromo-2-fluorobenzaldoxime 98%
4-Bromo-2-fluorobenzaldoxime
Vzorec: C₇H₅BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143262
CAS číslo: 202865-64-3