Tisk…
3-Bromo-4-fluorobenzaldoxime
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7367-1G PC7367-5G
APOSPC7367-1GEA 2650 CZK
APOSPC7367-1G APOSPC7367-5G
3-Bromo-4-fluorobenzaldoxime
3-Bromo-4-fluorobenzaldoxime
Vzorec: C₇H₅BrFNO
MW: 218.023 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143092
CAS číslo: 202865-63-2