Tisk…
4,4,4-Trifluorobutanamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,4,4-Trifluorobutyramide
PC7347-1G PC7347-5G
APOSPC7347-1GEA 7710 CZK
APOSPC7347-1G APOSPC7347-5G
4,4,4-Trifluorobutanamide 97%
4,4,4-Trifluorobutanamide
Vzorec: C₄H₆F₃NO
Bod tání: 137…139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00526200
CAS číslo: 461-34-7