5,5,5-Trifluoropentanonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
5,5,5-Trifluorovaleronitrile
PC7318-1G
PC7318-5G
PC7318-10G
APOSPC7318-1GEA
1870
CZK
APOSPC7318-1G
APOSPC7318-5G
APOSPC7318-10G
5,5,5-Trifluoropentanonitrile 98%
5,5,5-Trifluoropentanonitrile
Vzorec:
C₅H₆F₃N MW: 137.103 g/mol Bod varu: 60 °C (10 mm Hg) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08059547 CAS číslo: 89866-61-5 UN: 3275 ADR: 6.1+3 II |