Tisk…
Sodium perfluorohexanoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7314-25G PC7314-5G
APOSPC7314-25GEA 34390 CZK
APOSPC7314-25G APOSPC7314-5G
Sodium perfluorohexanoate 98%
Sodium perfluorohexanoate
Vzorec: C₆F₁₁O₂·Na
Bod tání: 265…266 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784242
CAS číslo: 2923-26-4