Tisk…
2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7309-100MG PC7309-10MG PC7309-25MG
APOSPC7309-100MGEA 22520 CZK
APOSPC7309-100MG APOSPC7309-10MG APOSPC7309-25MG
2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose
2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose
Vzorec: C₆H₁₁FO₅
Bod tání: 123…128 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00797602
CAS číslo: 31077-88-0