4-Chloro-3-fluorobenzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC7293-100G
PC7293-25G
PC7293-5G
APOSPC7293-100GEA
28930
CZK
APOSPC7293-100G
APOSPC7293-25G
APOSPC7293-5G
4-Chloro-3-fluorobenzoyl chloride 97%
4-Chloro-3-fluorobenzoyl chloride
Vzorec:
C₇H₃Cl₂FO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02091532 CAS číslo: 160658-68-4 UN: 3265 ADR: 8,III |