Tisk…
1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
PC7292D-1G PC7292D-5G
APOSPC7292D-1GEA 2280 CZK
APOSPC7292D-1G APOSPC7292D-5G
1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
Vzorec: C₄H₃ClF₆O
MW: 216,509 g/mol
Bod varu: 81 °C
Hustota: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00236120
CAS číslo: 25364-98-1