Tisk…
1H,1H,10H,10H-Hexadecafluorodecane-1,10-diyl bis(2-propylpentanoate)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Hexadecafluorodecane-1,10-diyl bis(2-propylpentanoate)
PC7286-25G PC7286-5G
APOSPC7286-25GEA 2900 CZK
APOSPC7286-25G APOSPC7286-5G
1H,1H,10H,10H-Hexadecafluorodecane-1,10-diyl bis(2-propylpentanoate)
1H,1H,10H,10H-Hexadecafluorodecane-1,10-diyl bis(2-propylpentanoate)
Vzorec: C₂₆H₃₄F₁₆O₄
MW: 714.52 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059546
CAS číslo: 544446-07-3