Tisk…
2H-Tridecafluoro-2-methylpentane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,1,1,2,2,3,3,5,5,5-Decafluoro-4-(trifluoromethyl)pentane
PC7271-5G
APOSPC7271-5GEA 8270 CZK
APOSPC7271-5G
2H-Tridecafluoro-2-methylpentane 97%
2H-Tridecafluoro-2-methylpentane
Vzorec: C₆HF₁₃
MW: 320,051 g/mol
Bod varu: 60…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09763637
CAS číslo: 30320-28-6