Tisk…
2-Bromo-5-fluorostyrene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Bromo-2-ethenyl-4-fluorobenzene, 1-Bromo-4-fluoro-2-vinylbenzene
PC7261-1G PC7261-250MG
APOSPC7261-1GEA 3970 CZK
APOSPC7261-1G APOSPC7261-250MG
2-Bromo-5-fluorostyrene
2-Bromo-5-fluorostyrene
Vzorec: C₈H₆BrF
MW: 201.036 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09749661
CAS číslo: 828267-47-6
UN: 1993
ADR: 3 III