Tisk…
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H,5H,5H-Perfluoroundecyl acrylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7254-1G PC7254-5G
APOSPC7254-1GEA 3940 CZK
APOSPC7254-1G APOSPC7254-5G
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H,5H,5H-Perfluoroundecyl acrylate 95%
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H,5H,5H-Perfluoroundecyl acrylate
Vzorec: C₁₄H₁₃F₁₃O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09749660
CAS číslo: 1000339-61-6