Tisk…
[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]methanesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Trifluoromethoxy)benzylsulphonyl chloride, [2-(trifluoromethoxy)phenyl]methanesulphonyl chloride
PC7251-1G PC7251-250MG
APOSPC7251-1GEA 7440 CZK
APOSPC7251-1G APOSPC7251-250MG
[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]methanesulphonyl chloride
[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₃S
MW: 274,645 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09749658
CAS číslo: 116827-38-4
UN: 3261
ADR: 8,III