Tisk…
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-methylbutan-3-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7242-1G PC7242-250MG PC7242-5G
APOSPC7242-1GEA 10190 CZK
APOSPC7242-1G APOSPC7242-250MG APOSPC7242-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-methylbutan-3-ol
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-methylbutan-3-ol
Vzorec: C₅H₇F₅O
Bod varu: 90…92 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069121
CAS číslo: 374-46-9
UN: 1993
ADR: 3,II