DL-2-(Trifluoromethyl)norvaline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Amino-2-(trifluoromethyl)pentanoic acid
PC7241-100MG
PC7241-50MG
APOSPC7241-100MGEA
6650
CZK
APOSPC7241-100MG
APOSPC7241-50MG
DL-2-(Trifluoromethyl)norvaline
DL-2-(Trifluoromethyl)norvaline
Vzorec:
C₆H₁₀F₃NO₂ MW: 185.144 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01320781 CAS číslo: 119305-52-1 |