Tisk…
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Fluoro-4-[3-(piperazin-1-yl)propoxy]benzene
PC7237-5G PC7237-1G
APOSPC7237-5GEA 14880 CZK
APOSPC7237-5G APOSPC7237-1G
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine 97%
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine
Vzorec: C₁₃H₁₉FN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094420
CAS číslo: 91940-44-2