Tisk…

Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: {[2-(2,4-Dichloro-5-fluorobenzoyl)-3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]amino}cyclopropane, Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)prop-2-enoate

PC7235-100G PC7235-25G PC7235-5G
APOSPC7235-100GEA 11910 CZK
APOSPC7235-100G APOSPC7235-25G APOSPC7235-5G
Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
Methyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate
Vzorec: C₁₄H₁₂Cl₂FNO₃
MW: 332,154 g/mol
Bod tání: 150…154 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683487
CAS číslo: 105392-26-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR