2,5-Difluoro-DL-phenylglycine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Amino(2,5-difluorophenyl)acetic acid, 2-Amino-2-(2,5-difluorophenyl)ethanoic acid
PC7231-1G
PC7231-5G
PC7231-10G
APOSPC7231-1GEA
9590
CZK
APOSPC7231-1G
APOSPC7231-5G
APOSPC7231-10G
2,5-Difluoro-DL-phenylglycine
2,5-Difluoro-DL-phenylglycine
Vzorec:
C₈H₇F₂NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02662504 CAS číslo: 243448-17-1 |