Tisk…
1-Fluoropropan-2-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7229-1G PC7229-5G
APOSPC7229-1GEA 4900 CZK
APOSPC7229-1G APOSPC7229-5G
1-Fluoropropan-2-ol 97%
1-Fluoropropan-2-ol
Vzorec: C₃H₇FO
Bod varu: 107…108 °C
Hustota: 1,021 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039620
CAS číslo: 430-50-2
UN: 1987
ADR: 3,III